Learn More
Masterflex™ Racor dentado de polipropileno
Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca:  Masterflex™ 40610-46
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11979658
  • 31.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De montaje fácil y rápido
  • Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
Racor dentado
Rosca NPT de 1/2 hasta DI de tubos de 1/2 pulg
Orificio de 8,73 mm (11/32 pulgadas); 50,8-2,38 × 25,4 mm (2-3/32 x 1 pulgadas)
Esterilización mediante radiación gamma o con ETO
Polipropileno
10/pack
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)