Learn More
Fisherbrand™ Hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina
Resiste las condiciones de almacenamiento en congelador criogénico, así como la esterilización en autoclave, baños de agua hirviendo y centrifugación. Las hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina Fisherbrand™ son hojas precortadas despegables que están diseñadas para su uso a temperaturas criogénicas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Resistencia de temperatura -196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 hojas por paquete
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
- Los paquetes arco iris contienen 4 hojas de cada color: azul, verde, rojo, amarillo, naranja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Rojo | |
85 | |
Rectángulo | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acrílico | |
Tubos de 1,5 mL | |
1700 etiquetas | |
De -196 °C a +150 °C | |
33 mm |