Learn More
Fisherbrand™ Hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina
Resiste las condiciones de almacenamiento en congelador criogénico, así como la esterilización en autoclave, baños de agua hirviendo y centrifugación. Las hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina Fisherbrand™ son hojas precortadas despegables que están diseñadas para su uso a temperaturas criogénicas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.41850kg
Descripción
- Resistencia a la temperatura de - 196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 láminas por paquete
- Esterilizable en autoclave
- Desechables
- Paquetes de arco iris contienen 4 láminas de cada color: azul, verde, rojo, amarillo, naranja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
52 | |
Rectángulo | |
43 x 19 mm | |
19 mm |
Acrílico | |
Viales criogénicos | |
1040 etiquetas | |
De -196 °C a +150 °C | |
43 mm |