Learn More
Vitlab™ Fórceps de polimetilpenteno
Fabricados con PMP para ofrecer muy buena resistencia. Los fórceps de polimetilpenteno VITLab™ son ideales para su uso en transferencias y decantación.
2.40€ - 22.00€
Especificaciones
Estilo de punta | Puntiagudo |
---|---|
Material | Polimetilpenteno |
Tipo de producto | Pinzas |
Cantidad (n.º por caja) | 10/paquete |
Para utilizar con (aplicación) | Para esterilización en autoclave y microondas, embotellado y decantación |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11717202
|
Vitlab™
67895 |
115 mm |
18.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15751996
|
Vitlab™
67995 |
145 mm |
22.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10350881
|
Vitlab™
67895 |
115 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Blanco, con punta, elásticos
Especificaciones
Puntiagudo | |
Pinzas | |
Para esterilización en autoclave y microondas, embotellado y decantación |
Polimetilpenteno | |
10/paquete | |
Pinzas |