Learn More
Thermo Scientific™ Cortador de tubos poliméricos
Logre extremos de tubos de polímero sin rebaba, de 90 ° y planos para aplicaciones de HPLC utilizando el cortador de tubos poliméricos Thermo Scientific™.
11.27€ - 57.30€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10344573
|
Thermo Scientific™
A-327 |
Cortador de tubos |
57.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759295
|
Thermo Scientific™
A-328 |
Hojas de repuesto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Logre extremos de tubos de polímero sin rebaba, de 90 ° y planos para aplicaciones de HPLC utilizando el cortador de tubos poliméricos Thermo Scientific™. Es compatible con tubos poliméricos rígidos e incluye orificios de guía para tubos de 1/16 y 1/8
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.