Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Marca: Macherey-Nagel™ 805024
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Láminas de poliéster Polygram™ para TLC- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- Sílice 60
- Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
- Tamaño medio del poro de 60 Å
- Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
- Tamaño de partícula de 5–17 µm
- Calidad estándar
- Para placas analíticas de 0,25 mm
- Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
- Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
- Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
- Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
60 Å | |
Lámina de poliéster | |
0,75 ml/g | |
40 x 20 cm |
1 unidad | |
UV254 | |
0,2 mm |