Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Seleccione  un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Marca:  Macherey-Nagel™ 805017
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10515751
  • 135.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños.Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Láminas de poliéster Polygram™ para TLC
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Especificaciones
60 Å
Lámina de poliéster
0,75 ml/g
500 x 20 cm
1 unidad
UV254
0,2 mm