Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio Polygram CEL 300-10
Marca:  Macherey-Nagel™ 808013
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10266761
  • 196.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
25/Paq.
Placa de vidrio
0,1 mm
20 x 20 cm