Learn More
Euro Protection™ Lona de polietileno
La lona de polietileno Euro Protection™ es una cubierta práctica y ligera adecuada para diversos usos de protección.
80.27€ - 275.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12013586
|
Euro Protection™
77145 |
4 x 5 m | 12/paq. |
275.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12043586
|
Euro Protection™
77182 |
8m x 12m | 1/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Construcción de polietileno tejido
- Dos colores, azul-verde
- Ojales cada metro
- Ligero
Especificaciones
Polietileno tejido | |
Azul, verde |