Learn More
3M™ Cinta de polietileno
38.65€ - 60.10€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrilato |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Cinta |
Para utilizar con (aplicación) | Sellado, fijación y agrupamiento, incluso en sustratos difíciles en zonas exteriores |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15378043
|
3M™
7000048395 |
25,4 mm |
38.65€
1 rollo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15398043
|
3M™
7100144010 |
50,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Acrilato | |
Polietileno | |
Sellado, fijación y agrupamiento, incluso en sustratos difíciles en zonas exteriores | |
33 m |
Transparente | |
Cinta | |
De -29 a 77 °C |