Learn More
Brady™ Polyethylene Tags
Etiquetas sin adhesivo para las impresoras portátiles por transferencia térmica BMP61 M611. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material cuenta con la aprobación de UL y CSA con su cinta respectiva. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Marca: Brady™ 173984
Detalles adicionales : Peso : 0.04400kg
Descripción
- Etiqueta sin adhesivo multiusos que se puede utilizar para numerosas aplicaciones, incluidas la identificación de cables multiconductores, de inventario, equipos, dispositivos de bloqueo, seguridad durante reparaciones y trabajos en curso, etc. Etiqueta sin adhesivo extremadamente resistente al desgaste y con un rendimiento excelente ante el frío.
- El polietileno laminado ofrece una resistencia al rasgado extrema y un rendimiento ante el frío excelente.
Especificaciones
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to 49°C | |
0.216 mm | |
1.969 in. | |
0.472 in. | |
12.00 mm |
Polyethylene Tags for M710, BMP71, M610, BMP61, M611 Printers | |
White | |
Label | |
Labels | |
M610,M611,M710 (with media adapter),BMP61,BMP71 (with media adapter) | |
100 Pk. | |
-40°F to +120°F | |
0.0085 in. | |
12.00 x 50.00 mm | |
50.00 mm | |
12.00 mm |