Learn More
Fisherbrand™ Hoja de revestimiento de polietileno
Accesorio para usar con secadores de gel de vacío.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Extraíbles
- Permite adaptar el secador de gel a geles finos de poliacrilamida y geles de agarosa más gruesos
- Pieza de repuesto para sistemas de secado de gel de vacío
- Tamaño de poro de la hoja de cubierta de polietileno poroso: 0,75mm
Especificaciones
Sistema de secado de gel de vacío GD-4534 | |
Lámina |