Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Mantenga alejados los contaminantes con estas bolsas. Las bolsas de polietileno de baja densidad Cole-Parmer™ Zip-Lip incluyen un cierre de tipo 'zip-lip' para almacenamiento a prueba de polvo y humedad.
76.30€ - 297.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsas de baja densidad |
---|---|
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento antihumedad resistente al polvo |
Material | Polietileno |
Grosor (métrico) | 0,050 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12303840
|
Cole-Parmer™
60102-30 |
152 x 102mm |
76.30€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12393830
|
Cole-Parmer™
60101-90 |
381 x 305mm |
297.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- No tendrá que preocuparse de que el polvo o la humedad lleguen a sus muestras secas
- Sellado de seguimiento individual no recomendado para líquidos
- Identifique muestras con facilidad mediante el uso de bolsas con etiquetas para escribir
- Polietileno de baja densidad
- Aprobadas por la FDA
Especificaciones
Bolsas de baja densidad | |
Almacenamiento antihumedad resistente al polvo | |
0,050 mm |
Transparente | |
Polietileno | |
1000 Unidad |