Learn More
Kartell™ Frasco lavador ocular integral de polietileno
Equipado con un cubilete ocular con un tapón que encaja a presión, especialmente diseñado para ofrecer un lavado de ojos rápido y cómodo que elimine objetos extraños rápidamente y evite daños graves en la visión. Los frascos de lavado ocular integrales de polietileno Kartell™ pueden llenarse con agua destilada o cualquier otro líquido medicinal destinado a uso oftálmico.
Marca: Kartell™ 0038300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Equipado con un cubilete ocular con un tapón que encaja a presión, especialmente diseñado para ofrecer un lavado de ojos rápido y cómodo que elimine objetos extraños rápidamente y evite daños graves en la visión. Los frascos de lavado ocular integrales de polietileno Kartell™ pueden llenarse con agua destilada o cualquier otro líquido medicinal destinado a uso oftálmico.
- Válvula automática incorporada en el cabezal para admitir aire y evitar que el lavado ocular contaminado vuelva a entrar en el frasco.
- La placa perforada del cubilete ocular divide el flujo y proporciona una pulverización uniforme en el ojo.
- Incluye un tubo para drenar el lavado ocular contaminado.
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
500 ml | |
Polietileno | |
73 mm |
213 mm | |
Frasco lavador ocular integral |