Learn More
Bolsas mezcladoras homogeneizadoras de polietileno
Gracias a su fabricación con polietileno transparente se ve con facilidad el contenido. Las bolsas mezcladoras para homogeneizadores de polietileno Fisherbrand™ incluyen una banda blanca para escritura a lo largo de un borde para la identificación del contenido.
921.21€ - 948.32€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 400 mL |
---|---|
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos |
Material | Polietileno |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11857403
|
Gosselin
BBAG-03 |
Filtro lateral |
948.32€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11867313
|
Gosselin
FBAG-03 |
Filtro completo |
921.21€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Esterilizadas mediante radiación con certificado de esterilidad desprendible
- Disponibles con filtro lateral o completo
- Incluye una banda blanca para escritura de 50 mm a lo largo de un borde
- Grosor de 70 μm
Especificaciones
400 mL | |
Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos | |
Estériles | |
20 bolsas de 25 | |
300 mm |
Natural | |
Polietileno | |
70 μm | |
1500/paq. | |
190 mm |