Learn More
Cole-Parmer™ Cámaras con guantes inflables Glove Bag™
Protéjase tanto usted como a sus materiales con rapidez y sin sacrificar espacio en el laboratorio con estas cámaras de guantes. Las cámaras con guantes inflables Glove Bag™ establecen una atmósfera de trabajo de alta pureza en minutos. Las cámaras inflables eliminan de manera eficaz el oxígeno y la humedad durante la operación de manipulación de materiales.
Marca: Cole-Parmer™ 04408-34
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Una alternativa a las cajas con guantes estándar: estas cámaras con guantes duraderas y de polietileno son reutilizables, con un precio tan asequible que permite su eliminación.— Cámaras fáciles de usar: solo hay que deslizar el equipo por las fundas, sellar, conectar el puerto para gas (acepta tubos con diámetro interno de 7,62-20,32 cm [3⁄8 pulg]) para el suministro de gas e inflar.- Las cámaras desechables simplifican la limpieza
- Dos fundas de equipos y dos puertos para gas montados en la parte trasera para mayor versatilidad
- Las bolsas de los guantes tienen un grosor de 2,5 mil y están fabricadas con polietileno
- Las bolsas de los guantes no son esterilizables en autoclave, ni tampoco estériles
- Se incluyen un par de guantes de algodón, acoplador de tubos y un cierre
Especificaciones
Polietileno | |
Un par de guantes de algodón, acoplador de tubos y un cierre | |
6/paq. |
381 mm | |
685,8 mm | |
685,8 mm |