Learn More
CEEC Corporation Rodillos de polvo de polietileno
Polyethylene Dust Rollers, anti-dust and anti-bacterial adhesive rollers, have a sticky surface, creating an effective way to remove contaminating dust and particles from flat surfaces in your controlled environment, such as walls and floors.
269.00€ - 270.00€
Especificaciones
Tipo de producto Rodillo para el polvo
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Material Polietileno
Cantidad de embalaje 4 paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11823062
Ver documentos Detalles de la promoción
CEEC Corporation
178379
Para superficies rugosas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11833062
Ver documentos Detalles de la promoción
CEEC Corporation
178348
Para superficie lisa Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Eliminates bacterial contamination and dust from flat surfaces
  • For clean room walls, etc.
  • Roll made up of adhesive sheets with polyethylene film coated with a solvent-free aqueous base that retains dust and bacteria
  • After use, detach the contaminated sheet to have a new clean surface
  • Roll for rough surface width 30 cm
  • Box 4 rolls 20 sheets
  • Compulsory accessories stainless steel/polyethylene support and telescopic handle 90 to 180 cm (sold separate)
Especificaciones
Especificaciones
Rodillo para el polvo
300 mm
4 paq.
75 mm
Polietileno