Learn More
Bel-Art™ Bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico SP Scienceware™ con/sin etiqueta de advertencia
Eliminación económica y segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo celular multipocillo, matraces de cultivo celular, placas de cultivo, filtros de membrana y otros residuos de riesgo biológico
Marca: Bel-Art™ F13161-0009
Detalles adicionales : Peso : 2.79000kg
Descripción
Eliminación económica y segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo celular multipocillo, matraces de cultivo celular, placas de cultivo, filtros de membrana y otros residuos de riesgo biológico
- Estas bolsas de riesgo biológico de plástico de polipropileno transparente tienen un grosor de 0,03 mm (1,5 mil)
- Han superado las pruebas de impacto por caídas de la norma ASTM 1709 y de resistencia a roturas de la norma ASTM 1922
- Esterilizables en autoclave a alta temperatura a un máximo de 135 °C
- También se pueden utilizar como revestimientos de recipientes de basura convencionales
Especificaciones
Bolsa para riesgos biológicos | |
ASTM D1709-98 | |
Sí | |
Símbolo de peligro biológico con parche de esterilización | |
1,5 mm | |
24 in | |
30 in |
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Eliminación de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo, filtros de membrana y mucho más | |
Polipropileno | |
61 x 76 cm (24 x 30 pulg) | |
61 cm | |
76 cm |