Learn More
Fisherbrand™ Membranas de polietersulfona
™ Las membranas de polietersulfona de Fisherbrand presentan una estructura de poros altamente asimétrica que ofrece una capacidad de carga efectiva y un alto caudal.
64.05€ - 137.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de fármacos |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11755305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm |
64.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11765305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,2 μm |
137.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11775305
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm |
64.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11785305
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,45 μm |
94.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La estructura de poros altamente asimétrica ofrece una capacidad de carga efectiva y alta caudal
- Hidrofílico y fabricado con polímero de polietersulfona
- Diseñado para eliminar partículas durante la filtración general
- Las características de baja unión de proteínas y fármacos lo hacen ideal para su uso en aplicaciones de ciencias de la vida
Especificaciones
Blanco | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Disco simple |
Poliestersulfona (PES) | |
Filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de fármacos | |
Paquete de 100 | |
Sí |