Learn More
Berkshire International™ Toallitas para salas limpias Durx™ 770, clase 100, ISO clase 5
Toallitas para salas limpias de partículas ultrabajas ideales para la limpieza de piezas críticas y pequeñas. Las toallitas para salas limpias Berkshire International™ Durx™ 770, clase 100, ISO clase 5 son muy absorbentes y presentan una alta resistencia a la humedad.
Marca: Berkshire International™ DR770.0909.20
46.93 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.92250kg
Descripción
- Adecuadas para limpieza.
- Especialmente adecuadas para uso intensivo, tareas de mantenimiento regulares, aplicaciones fotorresistentes y alrededor de baños de grabado.
- La toallita se puede utilizar para la limpieza y el mantenimiento en laboratorios, industria aeroespacial, electrónica, procesamiento de alimentos, fotoprocesamiento y fabricación de semiconductores, placas de circuitos, productos farmacéuticos y dispositivos biomédicos.
- Fibras de celulosa y poliéster no tejidas, especialmente procesadas para reducir la generación de partículas y aumentar la absorbancia al tiempo que mantienen una alta resistencia a la humedad.
Especificaciones
Toallita para sala blanca | |
Alto | |
Clase 100, ISO clase 5 | |
23 x 23 cm | |
300 paq. |
Poliéster Celulosa | |
Esterilizable en autoclave | |
No tejido | |
Limpieza y mantenimiento en laboratorios, industria aeroespacial, electrónica, procesamiento de alimentos, procesamiento fotográfico y fabricación de semiconductores, placas de circuitos, productos farmacéuticos y dispositivos biomédicos | |
Estéril |