Learn More
Eppendorf™ Rotor revestido de policarbonato/PTFE
Para utilizar con centrífugas Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5427712003
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
- Rotor revestido de policarbonato/PTFE
- Incluye tapa
- Vel. máx.: 20.800 × g (14.000 rpm)
- Capacidad máxima: 30 tubos de 1,5/2,0 ml
Especificaciones
Policarbonato, PTFE | |
30 x 1,5/2 ml | |
14.000 rpm |
Rotor | |
20.817 x g | |
Con tapa |