Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Female Luer Fitting
20.15€ - 49.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Conexión Luer hembra |
---|---|
Material | Policarbonato |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13538810
|
Masterflex™
45501-08 |
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 3/16 pulg |
25.85€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13477728
|
Masterflex™
45501-22 |
Encaja en Luer hembra × adaptador Luer hembra |
32.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15819911
|
Masterflex™
45501-00 |
Se adapta a la conexión Luer hembra para adaptador de manguera dentada de 4 mm |
22.85€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13551060
|
Masterflex™
45501-06 |
Se adapta a la conexión Luer hembra para adaptador de manguera dentada de 4 mm |
20.15€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13518810
|
Masterflex™
45501-20 |
Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 1/4 pulg |
21.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13487728
|
Masterflex™
45501-56 |
Encaja en hembra × hembra × hembra |
49.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Conexión Luer hembra | |
Policarbonato | |
25/pack |