Learn More
3M™ Protector facial, policarbonato, transparente, 5F-11, 10 EA/caja
116.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Descripción
- Protector facial 3M™ con certificación EN 166:2001
- Proporciona protección contra la luz de soldadura secundaria
- Revestimiento antivaho y antiarañazos, óptica de clase 1, revestimiento de policarbonato curvo transparente
- Diseñado para adaptarse a los cascos 3M™ de la serie G3000 o G22 con sistema de montaje de protector facial 3M™ V5
- La función de encaje a presión facilita y agiliza la conexión con el soporte de protector facial
- Energía de impacto medio, grado B
- Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, B
Especificaciones
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Tipo de producto | Pantalla facial |
Material | Policarbonato |