Learn More
MP Biomedicals™ Cúpula de policarbonato para FastPrep 24
Cúpula para FastPreps-24. Cubierta protectora de policarbonato.
Marca: MP Biomedicals™ 116002506
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Aplicaciones: Cúpula para FastPreps-24. Cubierta protectora de policarbonato.Especificaciones
Polycarbonate | |
1 unidad |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.