Learn More
Brand™ Desecadores de policarbonato
Incluye tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante. Los desecadores de policarbonato BRAND™ cuentan con un tapón de ventilación con válvula antirretorno en la tapa y una junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK) comprimida por vacío para sellar la tapa y la base. Ligereza y manipulación sencilla.
104.00€ - 223.00€
Especificaciones
Material | Tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante |
---|---|
Tipo de producto | Desecador |
Incluye | Junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK) |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10444641
|
Brand™
65805 |
170 mm | 195 mm |
104.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10202081
|
Brand™
65810 |
235 mm | 240 mm |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10212081
|
Brand™
65815 |
285 mm | 300 mm |
223.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Incluye tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante.
- Tapón de ventilación con válvula antirretorno en la tapa.
- La junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK), comprimida por vacío, proporciona un sellado entre la tapa y la base.
- Ligereza y manipulación sencilla.
Especificaciones
Tapa de policarbonato, base de polipropileno y bandeja de desecante | |
Desecador | |
Junta tórica de goma de policlorobutadieno (CK) |