Learn More
Quickfit™ Clips de unión de poliacetal
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
Marca:  Quickfit™ KC12
41.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10796461
  • 43.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
  • Fijación y extracción de abrazaderas sin esfuerzo
  • Reduce la necesidad de sujeción tradicional
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C
  • Tamaños codificados con colores para agilizar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
Poliacetal
Tamaño de junta 12/21
Pinzas de unión
Material de vidrio con juntas cónicas
Color morado