Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 6000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4599881
Click to view available options
Cantidad:
10 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tambor de plástico
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color White
Forma física White flakes or powder
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Índice Merck 15, 7688
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 6000
Valor hidroxilo 17 to 20mg KOH/g
Envase Glass bottle