Learn More
Gibco™ Poli-D-lisina
La poli-D-lisina es una matriz extracelular que se utiliza para facilitar la adhesión de las células neuronales a superficies de plástico y vidrio tratadas para cultivo de tejidos. Cuando se utiliza en plásticos Nunc con suplementos B-27 o el sistema de cultivo neuronal B-27 Plus, la poli-D-lisina mantiene la viabilidad celular y las características normales de crecimiento en diversos tipos de células neuronales.
Marca: Gibco™ A3890401
110.20 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15600kg
Description
La poli-D-lisina es una matriz extracelular sintetizada químicamente que se utiliza para facilitar la adhesión celular a las superficies de plástico y vidrio para cultivo de tejidos tratadas. La poli-D-lisina contiene polímeros con un peso molecular de 50.000–150.000 daltons, lo que hace que este producto sea ideal para aplicaciones de cultivo neuronal. Este producto listo para su uso se suministra en forma líquida a una concentración de 0,1 mg/ml. Se ha demostrado que, cuando se utiliza en plásticos para cultivo celular Nunc con suplementos B-27 o en el sistema de cultivo neuronal B-27 Plus, la poli-D-lisina mantiene la viabilidad celular y las características de crecimiento normales en varios tipos de células neuronales. Entre otras características clave incluye:
- Sintético y sin material de origen animal
- Esterilizado mediante filtración para aplicaciones de cultivo celular
- Validado con suplemento B-27 y el sistema de cultivo neuronal B-27 Plus cuando se utiliza con placas de plástico y base de vidrio Nunc
Specifications
Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
Libre de material de origen animal | |
Cultivo de células de mamífero | |
Matriz extracelular | |
Gibco™ | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo |
Células de mamíferos | |
0.1 mg/mL | |
Mediciones | |
Estériles | |
Calidad para cultivo celular | |
Libre de origen animal, sintético |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.