Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapón hueco de fondo en punta de vidrio borosilicatado
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo en punta Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400014
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10261731
  • 77.80€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a la DIN 12252, forma C
  • Disponibles en diversos tamaños del cono
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Paso
10/paq.
Tamaño de rosca: Cono NS 14/23
Tapón hueco
Vidrio de borosilicato