Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtro de punto de uso
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles.
67.00€ - 461.00€
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Caudal Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Caudal Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11327101
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
06.5101
Prefiltro de 1 µm (10 pulg) 1000 l/h (en D p = 0,2 bar) Smart2Pure
67.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12634683
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50155506
Prefiltro de 5 µm (10 pulg) 1550 l/h (en D p = 0,2 bar) Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (10 pulg) (06.5310, 06.5311, 06.5312)
73.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15326945
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50155509
Prefiltro de 5 µm (20 pulg) 3200 l/h (en D p = 0,2 bar) Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (20 pulg) (06.5320, 06.5321, 06.5322)
160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11347111
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
06.5555
Filtro estéril de 0,2 µm (25,4 cm [10 pulg]) 500 l/h (en D p = 0,2 bar) Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (10 pulg) (06.5310, 06.5311, 06.5312)
461.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11347101
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
06.5201
Prefiltro 5 µm+carbono activado (10“) 750 l/h (en D p = 0,2 bar) LabTower EDI, LabTower RO
125.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.
Prefiltro de 1 μm, 5 μm
  • Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
Filtros finales
  • Proteja los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
  • Normalmente se utiliza para la filtración final
Filtros estériles
  • Para la filtración final y la entrega de agua sin materia orgánica