Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta PocketTips™
Elimine pasos para ahorrar tiempo, reduzca el uso de instrumental de laboratorio y acelere los ensayos con las puntas de pipeta PocketTips™.
Marca: Thermo Scientific™ FX96P20-100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Eliminate time-consuming pipetting steps, reduce lab ware usage and accelerate assays such as PCR primer dilutions with user-friendly PocketTips™ Pipette Tips, which are compatible on multiple workstations. The external dimensions of the tip and rack are the same as standard automation tips, requiring minimal modification and set-up. Simple, economical assay miniaturization preserves compounds and reduces reagent costs.
Características:
- Transfiera muestras directamente a la placa de ensayo
- Combine las muestras y el material de ensayo con una mezcla suave en la punta
- Se puede alcanzar un coeficiente de variación (CV) de menos del 6 % para cualquier tamaño de bolsillo
- Color: Transparente
Recomendada para:
Ensayos basados en células o de baja tolerancia a DMSO, ensayos de selectividad (P450), determinaciones de potencia (IC50), almacenamiento de compuestos y suministro desde bibliotecas de compuestos, ensayos en solución acuosa de proteínas y enzimas, ensayos automáticos de lectura cinética y diagnóstico clínico (FLIPR).
Garantía: Se recomiendan cinco (5) años de vida útil a partir de la fecha de fabricación.
Especificaciones
100 nl | |
Sin esterilizar | |
Rack | |
PocketTip |
Non-Filtered | |
Clear | |
Estaciones de trabajo Biomek FX/NX con cabezal de 96 pocillos, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.