Learn More
Fisherbrand™ Herramienta básica de engarce neumático
Reduce la fatiga de la mano en comparación con el funcionamiento del encapsulador manual.
Marca: Fisherbrand™
2313.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Incluye regulador de presión
- Válvula de seguridad y manguera enrollada de nailon (PA)
- Neumático
- Acero
Especificaciones
Encapsulados/desencapsulados seguros y reproducibles con una mano | |
Viales de 8, 11, 13 y 20 mm | |
Herramienta neumática de encapsulado portátil, regulador de presión, válvula de seguridad, manguera enrollada de nailon |