Learn More
Brand™ Almacenamiento de estación de trabajo de PMMA
Fabricados con vidrio acrílico (PMMA). El almacenamiento de la estación de trabajo de PMMA BRAND™; es ideal para el almacenamiento y la dispensación de pequeños objetos de laboratorio, como puntas de pipeta, tubos de microcentrífuga y pipetas Pasteur.
Marca:  Brand™ 131900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10099930
  • 286.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PMMA (vidrio acrílico)
  • Color blanco y transparente. Disponible en dos tamaños.
  • Ideal para almacenamiento y dispensación de pequeños artículos de laboratorio como puntas de pipeta, tubos de microcentrífuga y pipetas Pasteur.
  • Cubierta superior extraíble con cubierta delantera con bisagras.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenamiento de estación de trabajo
(L × An × Al) 165 × 152× 355 mm
Para almacenamiento y dispensación de pequeños artículos de laboratorio como puntas de pipeta, tubos de microcentrífuga y pipetas Pasteur