Learn More
asecos™ Humedecedor plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
90.10€ - 174.90€
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17866576
|
asecos™
23133 |
Acero | 1 L |
90.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17816336
|
asecos™
23134 |
Acero | 2.5 L |
100.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17816386
|
asecos™
23136 |
Acero inoxidable | 2 L |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17866536
|
asecos™
23135 |
Acero inoxidable | 1 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
- unidad de bombeo con placa de impregnación de acero inoxidable con resorte y apagallamas integrado