Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ SuperFi™
Amplifica incluso amplicones difíciles y ricos en GC con una precisión superior (>100X Taq) y pasos mínimos de optimización
Marca: Invitrogen™ 12351250
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Description
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con la fiable tecnología de inicio en caliente PlatinumTM para obtener los mejores resultados en la PCR. Con un fidelidad Taq 100 veces superior, la ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase está perfectamente indicada para aplicaciones de clonación, mutagénesis, entre otras, gracias a las ventajas de su excelente precisión de secuencias.
- Productos de PCR sin errores gracias >a la excepcional fidelidad de 100X Taq
- Alta especificidad y mayor producción con tecnología de inicio en caliente Platinum
- Amplificación sólida de dianas difíciles de amplificar, incluidas las de pureza inferior a la óptima o con ˃65 % de contenido en GC
- Fácil flujo de trabajo de preparación de la reacción a temperatura ambiente
Specifications
5 cajas de ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase, con contenido: • 250 μl de ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase (2U/μL) • 6 x 1,25 ml de tampón SuperFi (5X) • 4 x 1,25 ml de potenciador SuperFi GC (5X) Almacenar a entre -5 y -30 °C. |
|
ADN polimerasa Platinum SuperFi | |
Hielo húmedo o seco | |
300 X | |
5 x 500 Reactions | |
Componentes separados |
Alto | |
Rapidez | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
20 kb or less |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.