Learn More
Cole-Parmer™ Conector de juntas Tri-Clamp con junta de silicona curada con platino
96.30€ - 110.00€
Especificaciones
Material | Silicona curada con platino |
---|---|
Tipo | Tri-Clamp de la junta del tamiz |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones farmacéuticas, de agua de alta pureza, inyectables, de alimentos y bebidas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786613
|
Cole-Parmer™
30523-80 |
12,7 mm (Diám.) |
96.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11762143
|
Cole-Parmer™
30523-82 |
19,05 mm (Diám.) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11782143
|
Cole-Parmer™
30523-24 |
25,4 mm (Diám.) |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Silicona curada con platino | |
Tri-Clamp de la junta del tamiz | |
Para aplicaciones farmacéuticas, de agua de alta pureza, inyectables, de alimentos y bebidas | |
1 unidad |