Learn More
Alambre de rodio 13 % peso de platino, 0,203 mm de diámetro, termopar de grado estándar ISA tipo R, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042905.G5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum 13 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 87:13 wt% | |
5 m | |
≈0.64g/m |
0.203mm (0.008 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Alambre, ≈0,64g/m |
RUO - Para uso exclusivo en investigación