Learn More
3M™ Dispensador de gafas de plástico
64.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
64.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
64.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7 x 20 x 56cm
Especificaciones
Altura (métrico) | 56 cm |
Anchura (métrico) | 20 cm |
Descripción | Dispensador de gafas |
Fondo (métrico) | 7 cm |
Tipo de producto | Dispensador de gafas |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 20 x 56cm |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Plástico |