Learn More
Saint-Gobain Plastic Sanitary Couplings
El acoplamiento sanitario con conector dentado de polipropileno Cole-Parmer™ tiene un diseño de embudo cónico para proporcionar un flujo de fluido constante.
Marca: Saint-Gobain 31512-01
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Reduce el espacio muerto y mejora el flujo.
- El diseño de embudo cónico proporciona un flujo de fluido constante.
- La superficie interna lisa evita el atrapamiento de partículas.
- La construcción sin costuras evita la contaminación al eliminar las fugas y las áreas de potencial proliferación bacteriana.
- El material cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos.
Especificaciones
Accesorios sanitarios Tygopure™ | |
No esterilizable en autoclave | |
Para biorreactores y fermentadores | |
22 °C | |
200 psi | |
de 93 °C |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Polipropileno | |
72 °F | |
Accesorio de 9,52 mm (3/8 pulgadas) de polipropileno Tygopure | |
200 °F |