Learn More
Saint-Gobain Plastic Sanitary Couplings
El acoplamiento sanitario con conector dentado de polipropileno Cole-Parmer™ tiene un diseño de embudo cónico para proporcionar un flujo de fluido constante.
Marca: Saint-Gobain 31512-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Reduce el espacio muerto y mejora el flujo.
- El diseño de embudo cónico proporciona un flujo de fluido constante.
- La superficie interna lisa evita el atrapamiento de partículas.
- La construcción sin costuras evita la contaminación al eliminar las fugas y las áreas de potencial proliferación bacteriana.
- El material cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos.
Especificaciones
Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos | |
Polipropileno | |
Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos | |
Gamma | |
34,03 mm (1-13/16 pulgadas) |
Esterilizables en autoclave | |
Tubos con DI de 9,52 mm (0,37 pulgadas), miniabrazadera de 12,7 mm (0,5 pulgadas) | |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
31/32 pulg |