Learn More
Sperian™ Filtros de plástico
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca: Sperian™ 1788155
Detalles adicionales : Peso : 0.38700kg
Descripción
- El cuerpo fabricado de plástico proporciona una óptima resistencia
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
Especificaciones
Filtro | |
RD40 | |
Filtros de plástico |
Declaración de conformidad CE - Categoría PPE- 3, Número de certificado CE - 7793 A/13/8 PSA, Número de certificado CE - 7793 A/13/8 PSA, Certificaciones - EN 14387, Declaración de conformidad DEKRA - 1788155 |
|
Material ABS con cubierta de plástico - Carbón activado y/o impregnado | |
Protección contra vapores y partículas de gas - A2B2E2K2 P3 de gran capacidad para trabajos de larga duración |