Learn More
Sperian™ Filtros de plástico
Protege frente a una multitud de riesgos asociados a numerosos entornos. Los filtros Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 se colocan en posición baja para no obstaculizar el campo de visión.
Marca: Sperian™ 1786000
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
- El cuerpo fabricado de plástico proporciona una óptima resistencia
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, contaminación y gas, humo y vapore.
Especificaciones
Filtro | |
RD40 | |
Filtros de plástico | |
Mascarilla completa y media mascarilla equipadas con un conector Rd40 |
E.C. Declaración de Conformidad- CE Categoría PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 0070-003-079-06-98-0039, Certificación CE- Certificación CE, Número de Certificación CE- 0070-003-079-06-98-0039, Certificaciones- EN 14387, EN 143, EN 12; EN 143 : 1998 tipo P3 | |
Material ABS con cubierta de plástico | |
Protección contra el polvo y las partículas |