Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
451.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 7.8 in. |
---|---|
Longitud (métrico) | 200 mm |
Material | Plastic |
Esterilidad | Sterile |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17845718
|
Microspec™
C2G |
1 μL |
451.00€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17855718
|
Microspec™
B2G |
5 μL |
451.00€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17835718
|
Microspec™
A2G |
10 μL |
451.00€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Especificaciones
7.8 in. | |
Plastic | |
Single-use | |
Blue | |
Not Autoclavable |
200 mm | |
Sterile | |
Standard | |
Inoculating Loop |