Learn More
Kappes Systeme™ Divisor en cruz de plástico
en la oferta
Spécification
Tipo de producto | Divisor transversal |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Plástico |
Para utilizar con (equipo) | Almacenamiento de precisión grancé |
Cantidad | 1/paq. |
Code produit | Marque | Altura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Altura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10644303
|
Kappes Systeme™
6640.00.3457 |
105 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10562553
|
Kappes Systeme™
6640.00.3357 |
85 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Spécification
Divisor transversal | |
Plástico | |
1/paq. |
Transparente | |
Almacenamiento de precisión grancé |