Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores de fondo plano
Las aberturas en la parte superior e inferior facilitan el acceso para inyecciones o toma de muestras
149.46€ - 177.02€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Inyecciones o muestreo de sangre |
Tipo | Fijador de roedores de fondo plano |
Material | Plástico Noryl™ |
Método de esterilización | Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Intervalo de peso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Intervalo de peso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11807142
|
Plas Labs™
541RR |
1,5 in | 3,75 in | De 15 a 30 g |
149.46€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11827142
|
Plas Labs™
544RR |
3,25 in | 8 in | De 250 a 500 g |
177.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- El bolsillo y los orificios en la parte delantera facilitan el proceso de anestesia y alimentación del animal
- El material transparente proporciona una comprobación visual del estado del roedor
- La cola ajustable se puede insertar en cualquiera de las cuatro posiciones
Especificaciones
Transparente | |
Fijador de roedores de fondo plano | |
Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) |
Inyecciones o muestreo de sangre | |
Plástico Noryl™ |