Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores tipo Broome
Ideal para inyecciones o toma de muestras de sangre
148.40€ - 402.80€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Inyecciones o muestreo de sangre |
Tipo | Fijador de roedores |
Material | Plástico Noryl™ |
Método de esterilización | Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Intervalo de peso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Intervalo de peso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13492869
|
Plas Labs™
555-BSRR |
3,5 in | 9 in | De 500 a 800 g |
402.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12505846
|
Plas Labs™
551BSRR |
1 in | 3,75 in | De 15 a 30 g |
148.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12824593
|
Plas Labs™
552-BSRR |
1,5 in | 5,5 pulg | De 30 a 125 g |
165.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13204979
|
Plas Labs™
553-BSRR |
2 in | 8 in | De 125 a 250 g |
177.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Ofrecen acceso fácil a los roedores
- Impiden que los roedores se giren
- Proporcionan seguridad al manipulador del animal
- Fabricados con materiales transparentes para proporcionar visibilidad completa de los animales
Especificaciones
Transparente | |
Fijador de roedores | |
Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) |
Inyecciones o muestreo de sangre | |
Plástico Noryl™ | |
Broome |