Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo plano para triturador de tejidos de PTFE
Utilícelo con recipientes de vidrio para homogeneizar el material de tejido. El émbolo plano del triturador de tejidos de PTFE está fabricado con PTFE puro.
15.50€ - 31.05€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí (individualmente) |
Color | Blanco |
Material | Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE |
Tipo de producto | Homogeneizador triturador de tejidos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10709382
|
Fisherbrand™
|
2mL | 230mm |
17.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10586062
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 235mm |
17.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10177701
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 270mm |
15.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10015941
|
Fisherbrand™
|
15mL | 270mm |
19.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10025941
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 270mm |
24.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10025951
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 270mm |
31.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE- Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
- Espacio de separación estándar de 0.15 a 0.25 mm
- Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
1 unidad | |
Blanco | |
Homogeneizador triturador de tejidos | |
Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio |
Sí (individualmente) | |
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE | |
Reducción del tamaño de partículas |