Learn More
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos
Prelimpiados, listos para usar
301.68€ - 395.54€
Especificaciones
Material | Vidrio sodocálcico |
---|---|
Grosor (métrico) | Entre 0,9 y 1,1 mm |
N.º por caja | 5/caja |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | No estériles |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11373805
|
Corning™
2947-75X50 |
50 mm |
395.54€
paquete de 720 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363805
|
Corning™
2947-75X38 |
38 mm |
301.68€
paquete de 720 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Prelimpiados, listos para usar
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Grosor de portaobjetos: De 0.9 a 1.10 mm
- No estériles
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
5/caja | |
No estériles |
Entre 0,9 y 1,1 mm | |
1 | |
75 mm |