Learn More
Sartorius Soporte y carrusel de carga de pipetas
Ahorra espacio en la mesa de trabajo. El soporte y carrusel de carga de pipetas Sartorius ™ admite y almacena pipetas en una posición vertical para evitar la contaminación. Para su uso con pipetas mecánicas y electrónicas PICUS™ y eLINE™.
324.00€ - 829.00€
Especificaciones
Tipo | Soporte de pipetas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Pipeta electrónica Picus y eLINE™ |
Incluye | Adaptador universal de CA |
Includes: Adaptador de CA universal
Código de producto | Marca | Número de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10670744
|
Sartorius
730981 |
1 |
324.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10191113
|
Sartorius
730991 |
4 |
829.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para almacenar y cargar pipetas mecánicas y electrónicas Picus y eLine cuando no están en uso. Las pipetas se deben almacenar en posición vertical con el fin de evitar la contaminación de escritorios y mesas de trabajo.Especificaciones
Soporte de pipetas | |
Pipeta electrónica Picus y eLINE™ | |
Adaptador universal de CA |