Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Catalog Number p-7042745
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
MFCD00006159
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfonilo)piperazin-1-il]ácido etanosulfónico
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
MFCD00006159
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfonilo)piperazin-1-il]ácido etanosulfónico
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
PIPES is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Suele usarse PIPES como agente tamponador en bioquímica. PIPES tiene un valor de pKa cerca del pH fisiológico, lo que lo hace útil en el trabajo de cultivo celular. Se ha documentado que PIPES minimiza la pérdida de lípidos al amortiguar la histología de glutaraldehído en tejidos vegetales y animales y tiene una capacidad insignificante para unir iones divalentes. La fijación de zoosporas fúngicas para microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica fue óptima con una combinación de glutaraldehído y formaldehído en el tampón PIPES.
Solubilidad
Soluble en 1 M NaOH (0,5 M a 20 °C), agua (∼1 g/l a 100 °C) y 0,5 N NaOH (0,1 M).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material PIPES buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).